Läs mer
Ansell™ ActivArmr™ Elektriskt isolerande handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
12
Descripción
- Elektriska isolerande handskar är gjorda av naturgummilatex med en patentskyddad miljövänlig doppningsprocess för ultimat flexibilitet och fingerfärdighet.
- Deras ergonomiska hand-vila form och icke-utsprängda fingrar minskar handtrötthet.
- Den generösa utsvängda manschetten ger plats för kläder.
- Designen har också en slät finish för enkel på- och avtagning.
- Certifierad för beständighet mot syra (Kategori A), Ozon (Kategori Z) och mycket låga temperaturer (Kategori C).
- Applikationer med risk för beröringsspänning AC max 1000 V (DC max 1500)
Especificaciones
Especificaciones
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Gult |
| Hand | Specific |
| Material | Naturligt latexgummi |
| Produkttyp | Class 00 Gloves |
| Storlek | 7 |
| För användning med (applikation) | Applikationer med risk för beröringsspänning; Elentreprenörer; Tillverkning och reparation av hybridmotorer; Underhållsreparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO ); Reparation och underhåll av masstransporter; Kraftunderhåll, reparation och överföring; Telekomreparation nära elektriska ledningar |
| Handske manschettstil | Straight |
| Längd (engelska) | 14 in. |
| Spänning | 1000 V |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido