Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Svarta, 11 tum.
Produktkod. 17895551 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17895551 9
17875551 7
17885551 8
17805561 10
17815561 11
17825561 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17895551 Leverantör Ansell Leverantörsnummer RIG011B090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1214.60 SEK
    771.30 SEK / 1 par
    Save 443.30 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, kategori III, klass 0
Färg Svart
Hand Specifik
Material Naturligt latexgummi
Produkttyp Elektriskt isolerande handskar
Storlek 9
För användning med (applikation) Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Serie RIG011B
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 280 mm
Spänning 1000/1500