Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Svarta, 14 tum.
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
Brand:  Ansell RIG014B080
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17835571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    783.13 SEK / 1 par
    Spara 381.87 SEK
    32% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-12-2025
Beskrivning
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CE-nummer, kategori III, klass 0
Specifik
Elektriskt isolerande handskar
Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Pärlstav/rullad
14 tum
1000/1500
Svart
Naturligt latexgummi
8
Svart
RIG014B
360 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Svarta, 14 tum. > ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Svarta, 14 tum; Storlek: 8