Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Gul, 11 tum.
Produktkod. p-7228763 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
Produktkod. 17835561
Brand: Ansell RIG011Y070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
  • Elektrisk handske klass 0 erbjuder ljusbågsskydd klass 1 i enlighet med EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 0
Färg Gult
Hand Specifik
Material Naturligt latexgummi
Produkttyp Elektriska skyddshandskar
Storlek 7
För användning med (applikation) Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Serie RIG011Y
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 280 mm
Spänning 1000/1500