Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Gul, 14 tum.
Product Code. 17865581 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Storlek:
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek
17865581 10
17815581 7
17825581 8
17835581 8.5
17845581 9
17855581 9.5
17875581 10.5
17885581 11
17895581 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 17865581 Supplier Ansell Supplier No. RIG014Y100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.80 SEK
    802.72 SEK / 1 par
    Save 458.08 SEK
    36% Av
I lager
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
  • Elektrisk handske klass 0 erbjuder ljusbågsskydd klass 1 i enlighet med EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 0
Färg Gult
Hand Specifik
Material Naturligt latexgummi
Produkttyp Elektriskt isolerande handskar
Storlek 10
För användning med (applikation) Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Serie RIG014Y
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 360 mm
Spänning 1000/1500