Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 00, Svarta, 14 tum.
Produktkod. 17815551 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17815551 7
17825551 8
17835551 9
17845551 10
17855551 11
17865551 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17815551 Leverantör Ansell Leverantörsnummer RIG0014B070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1209.50 SEK
    766.87 SEK / 1 par
    Save 442.63 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 00
Färg Svart
Hand Specifik
Material Naturligt latexgummi
Produkttyp Elektriskt isolerande handskar
Storlek 7
För användning med (applikation) Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Serie RIG0014B
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 360 mm
Spänning 500/750