Läs mer
Descripción
- Prestandaprofil komfort
- Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
- Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
- Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
- Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
- Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
- Miljövänlig
- Proprietär doppningsprocess
- ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
Especificaciones
Especificaciones
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 00 |
| Färg | Svart |
| Hand | Specifik |
| Material | Naturligt latexgummi |
| Produkttyp | Elektriskt isolerande handskar |
| Storlek | 8 |
| För användning med (applikation) | Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar |
| Färg på handskemanschett | Svart |
| Handske manschettstil | Pärlstav/rullad |
| Serie | RIG0014B |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?