Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 00, RIG0011B
Produktkod. 17789347 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17789347 9
17799347 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17789347 Leverantör Ansell Leverantörsnummer RIG0011B090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1189.00 SEK
    749.92 SEK / 1 par
    Save 439.08 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ActivArmr Elektriska isolerande handskar Klass 00, RIG0011B är formsydda elektriska säkerhetshandskar som erbjuder mångsidigt skydd och hållbar komfort.
  • Ökad hållbarhet och flexibilitet: ActivArmr™ Elektriska isoleringshandskar Klass 00 - RIG0011B är gjorda av naturgummilatex, vilket gör dem både hållbara och flexibla
  • Avancerad ergonomi: Dessa elektriskt isolerade handskar’ hand-i-vilande form och icke-utsprängda fingrar begränsar handtrötthet när de används kontinuerligt
  • Förhöjd komfort: En rymlig utsvängd manschett innebär dessa lågspänning* elektriska handskar ger bärare andningskomfort
  • Specialiserade försvar: De är ljusbågscertifierade (APC 1 i kombination med 96-002 läderskydd) och resistenta mot syra, ozon och mycket låga temperaturer**
  • Arc flash certifierad enligt IEC 614821-2:2014 och ASTM F2675:2021 standarder
  • Ökad användbarhet: På- och avtagning förenklas genom sin släta finish
  • Certifierat skydd: Dessa isolerade handskar uppfyller även gällande CSA, NFPA och OSHA-standarder
  • *Spänning AC max 500 V (DC max 750)
  • **Kategori A, Z respektive C
  • För applikationer med risk för beröringsspänning, elentreprenörer, tillverkning och reparation av hybridmotorer, underhållsreparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Arc Flash Nivå 1
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, PPE-kategori ELECTRICAL, Kategori III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Arc Rating för APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Färg Svart
Hand Ambidexter
Material Naturlatex
Produkttyp Handske
Storlek 9
För användning med (applikation) För applikationer med risk för beröringsspänning
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Rak
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 280 mm
Spänning 500 V