Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 00, RIG0011B
Produktkod. 17799347 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17799347 10
17789347 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17799347 Leverantör Ansell Leverantörsnummer RIG0011B100
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
ActivArmr Elektriska isolerande handskar Klass 00, RIG0011B är formsydda elektriska säkerhetshandskar som erbjuder mångsidigt skydd och hållbar komfort.
  • Ökad hållbarhet och flexibilitet: ActivArmr™ Elektriska isoleringshandskar Klass 00 - RIG0011B är gjorda av naturgummilatex, vilket gör dem både hållbara och flexibla
  • Avancerad ergonomi: Dessa elektriskt isolerade handskar’ hand-i-vilande form och icke-utsprängda fingrar begränsar handtrötthet när de används kontinuerligt
  • Förhöjd komfort: En rymlig utsvängd manschett innebär dessa lågspänning* elektriska handskar ger bärare andningskomfort
  • Specialiserade försvar: De är ljusbågscertifierade (APC 1 i kombination med 96-002 läderskydd) och resistenta mot syra, ozon och mycket låga temperaturer**
  • Arc flash certifierad enligt IEC 614821-2:2014 och ASTM F2675:2021 standarder
  • Ökad användbarhet: På- och avtagning förenklas genom sin släta finish
  • Certifierat skydd: Dessa isolerade handskar uppfyller även gällande CSA, NFPA och OSHA-standarder
  • *Spänning AC max 500 V (DC max 750)
  • **Kategori A, Z respektive C
  • För applikationer med risk för beröringsspänning, elentreprenörer, tillverkning och reparation av hybridmotorer, underhållsreparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Arc Flash Nivå 1
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, PPE-kategori ELECTRICAL, Kategori III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Arc Rating för APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Färg Svart
Hand Ambidexter
Material Naturlatex
Produkttyp Handske
Storlek 10
För användning med (applikation) För applikationer med risk för beröringsspänning
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Rak
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 280 mm
Spänning 500 V