Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriskt isolerande handskar klass 1, svart, 14 tum.
Produktkod. p-7228756 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
8
9
10
11
12
Produktkod. 17805591
Brand: Ansell RIG114B060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 1
Färg Svart
Hand Specifik
Material Naturligt latexgummi
Produkttyp Elektriska skyddshandskar
Storlek 6
För användning med (applikation) Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Serie RIG114B
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 360 mm
Spänning 7500/11250