Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriskt isolerande handskar klass 2, svart, 14 tum.
Produktkod. p-7228764 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
12
Produktkod. 17825601
Brand: Ansell RIG214B080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
  • Elektrisk handske Klass 2 erbjuder ljusbågsskydd Klass 2 i enlighet med EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, kategori III, klass 2
Färg Svart
Hand Specifik
Material Naturligt latexgummi
Produkttyp Elektriskt isolerande handskar
Storlek 8
För användning med (applikation) Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Serie RIG214B
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 360 mm
Spänning 17000/25500