Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriskt isolerande handskar klass 2, gul, 14 tum.
Produktkod. 17895601 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17895601 10
17875601 8
17885601 9
17805611 11
17815611 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17895601 Leverantör Ansell Leverantörsnummer RIG214Y100
Beräknad leverans: 26-11-2026
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
  • Elektrisk handske Klass 2 erbjuder ljusbågsskydd Klass 2 i enlighet med EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, kategori III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, klass 2
Färg Gult
Hand Specifik
Material Naturligt latexgummi
Produkttyp Elektriska skyddshandskar
Storlek 10
För användning med (applikation) Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Serie RIG214Y
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 360 mm
Spänning 17000/25500