Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriskt isolerande handskar klass 3, svart, 16 tum.
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
1593.04 SEK
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 3 |
---|---|
Färg | Svart |
Hand | Specifik |
Material | Naturligt latexgummi |
Produkttyp | Elektriska skyddshandskar |
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
17825611
|
Ansell
RIG316B080 |
8 |
2365.00 SEK 1593.04 SEK / 1 par Spara 771.96 SEK 32% Av |
Beräknad leverans: 24-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
17835611
|
Ansell
RIG316B090 |
9 |
2365.00 SEK 1593.04 SEK / 1 par Spara 771.96 SEK 32% Av |
Beräknad leverans: 24-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
17845611
|
Ansell
RIG316B100 |
10 |
2365.00 SEK 1593.04 SEK / 1 par Spara 771.96 SEK 32% Av |
Beräknad leverans: 24-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
17855611
|
Ansell
RIG316B110 |
11 |
2365.00 SEK 1593.04 SEK / 1 par Spara 771.96 SEK 32% Av |
Beräknad leverans: 24-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
- Prestandaprofil komfort
- Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
- Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
- Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
- Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
- Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
- Miljövänlig
- Proprietär doppningsprocess
- ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
Specifikationer
CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 3 | |
Specifik | |
Elektriska skyddshandskar | |
Svart | |
RIG316B | |
410 mm |
Svart | |
Naturligt latexgummi | |
Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar | |
Pärlstav/rullad | |
16 tum | |
26500/39750 |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell ActivArmr Elektriskt isolerande handskar klass 3, svart, 16 tum.