Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriskt isolerande handskar klass 4, svart, 18 tum.
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
10
11
12
Beskrivning
- Prestandaprofil komfort
- Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
- Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
- Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
- Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
- Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
- Miljövänlig
- Proprietär doppningsprocess
- ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 4 |
| Färg | Svart |
| Hand | Specifik |
| Material | Naturligt latexgummi |
| Produkttyp | Elektriska skyddshandskar |
| Storlek | 9 |
| För användning med (applikation) | Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar |
| Färg på handskemanschett | Svart |
| Handske manschettstil | Pärlstav/rullad |
| Serie | RIG418B |
| Visa mer |