Läs mer
Ansell™ ActivArmr™ Elektriska skyddshandskar
Produktkod. 17398172 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17398172 8
17388172 7
17308182 9
17318182 10
17328182 11
17338182 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17398172 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer RIG0011Y080
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Dessa elektriska skyddshandskar är ergonomiskt utformade med naturgummiisolering för säkerhet och komfort hela dagen.
  • Elektriska isolerande handskar är gjorda av naturgummilatex med en patentskyddad miljövänlig doppningsprocess för ultimat flexibilitet och fingerfärdighet.
  • Deras ergonomiska hand-vila form och icke-utsprängda fingrar minskar handtrötthet.
  • Den generösa utsvängda manschetten ger plats för kläder.
  • Designen har också en slät finish för enkel på- och avtagning.
  • Certifierad för beständighet mot syra (Kategori A), Ozon (Kategori Z) och mycket låga temperaturer (Kategori C).
  • Applikationer med risk för beröringsspänning AC max 1000 V (DC max 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Färg Gult
Hand Specifikt
Material Naturligt latexgummi
Produkttyp Klass 00-handskar
Storlek 8
För användning med (applikation) Applikationer med risk för beröringsspänning; Elentreprenörer; Tillverkning och reparation av hybridmotorer; Underhållsreparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO ); Reparation och underhåll av masstransporter; Kraftunderhåll, reparation och överföring; Telekomreparation nära elektriska ledningar
Handske manschettstil Rak
Längd (engelska) 14 tum
Spänning 1000 V