Läs mer
Ansell ActivArmr Handskar Klass 0 - RIG014R
Produktkod. 17898128 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17898128 8
17888128 7
17808138 9
17868128 10
17878128 11
17975152 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17898128 Leverantör Ansell Leverantörsnummer RIG014R080
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ActivArmr Handskar Klass 0 - RIG014R är slitstarka elektriska skyddshandskar som garanterar säkerhet och vardaglig användbarhet.
  • Elektriska isolerande handskar är gjorda av naturgummilatex med en patentskyddad miljövänlig doppningsprocess för ultimat flexibilitet och fingerfärdighet.
  • Deras ergonomiska hand-vila form och icke-utsprängda fingrar minskar handtrötthet.
  • Den generösa utsvängda manschetten ger plats för kläder.
  • Designen har också en slät finish för enkel på- och avtagning.
  • Certifierad för beständighet mot syra (Kategori A), Ozon (Kategori Z) och mycket låga temperaturer (Kategori C).
  • Applikationer med risk för beröringsspänning AC max 1000 V (DC max 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Arc Flash Arc Rating av APC 1, Arc flash certifierad enligt IEC 614821-2:2014 och ATSM F2675:2021 standarder
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, Ecovadis-märkning, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE kategori ELECTRICAL, Kategori III, Arc Rating för APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Färg Rött
Hand Specifik
Material Naturgummi
Produkttyp Elektriskt isolerande handskar
Storlek 8
För användning med (utrustning) Applikationer med risk för beröringsspänning Elentreprenörer Tillverkning och reparation av hybridmotorer Underhåll Reparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO ) Reparation och underhåll av masstransporter Kraftunderhåll, reparation och transmission Telekomreparation nära elektriska ledningar
Handske manschettstil Gatlopp
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 360 mm
Spänning 1000 VAC, 1500 DC