Läs mer
Ansell ActivArmr Handskar Klass 0 - RIG014R
Produktkod. 17975152 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17975152 12
17888128 7
17898128 8
17808138 9
17868128 10
17878128 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17975152 Leverantör Ansell Leverantörsnummer RIG014R120
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
ActivArmr Handskar Klass 0 - RIG014R är slitstarka elektriska skyddshandskar som garanterar säkerhet och vardaglig användbarhet.
  • Elektriska isolerande handskar är gjorda av naturgummilatex med en patentskyddad miljövänlig doppningsprocess för ultimat flexibilitet och fingerfärdighet.
  • Deras ergonomiska hand-vila form och icke-utsprängda fingrar minskar handtrötthet.
  • Den generösa utsvängda manschetten ger plats för kläder.
  • Designen har också en slät finish för enkel på- och avtagning.
  • Certifierad för beständighet mot syra (Kategori A), Ozon (Kategori Z) och mycket låga temperaturer (Kategori C).
  • Applikationer med risk för beröringsspänning AC max 1000 V (DC max 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Arc Flash Arc Rating av APC 1, Arc flash certifierad enligt IEC 614821-2:2014 och ATSM F2675:2021 standarder
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, Ecovadis-märkning, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE kategori ELECTRICAL, Kategori III, Arc Rating för APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel
Färg Rött
Hand Specifik
Material Naturgummi
Produkttyp Elektriskt isolerande handskar
Storlek 12
För användning med (utrustning) Applikationer med risk för beröringsspänning Elentreprenörer Tillverkning och reparation av hybridmotorer Underhåll Reparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO ) Reparation och underhåll av masstransporter Kraftunderhåll, reparation och transmission Telekomreparation nära elektriska ledningar
Handske manschettstil Gatlopp
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 360 mm
Spänning 1000 VAC, 1500 DC