Läs mer
Ansell ActivArmr Handskar Klass 0 - RIG014R
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
12
Beskrivning
- Elektriska isolerande handskar är gjorda av naturgummilatex med en patentskyddad miljövänlig doppningsprocess för ultimat flexibilitet och fingerfärdighet.
- Deras ergonomiska hand-vila form och icke-utsprängda fingrar minskar handtrötthet.
- Den generösa utsvängda manschetten ger plats för kläder.
- Designen har också en slät finish för enkel på- och avtagning.
- Certifierad för beständighet mot syra (Kategori A), Ozon (Kategori Z) och mycket låga temperaturer (Kategori C).
- Applikationer med risk för beröringsspänning AC max 1000 V (DC max 1500)
Specifikationer
Specifikationer
| Arc Flash | Arc Rating av APC 1, Arc flash certifierad enligt IEC 614821-2:2014 och ATSM F2675:2021 standarder |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE-nummer, Ecovadis-märkning, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE kategori ELECTRICAL, Kategori III, Arc Rating för APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel |
| Färg | Rött |
| Hand | Specifik |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Elektriskt isolerande handskar |
| Storlek | 7 |
| För användning med (utrustning) | Applikationer med risk för beröringsspänning Elentreprenörer Tillverkning och reparation av hybridmotorer Underhåll Reparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO ) Reparation och underhåll av masstransporter Kraftunderhåll, reparation och transmission Telekomreparation nära elektriska ledningar |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Visa mer |