Läs mer
Ansell ActivArmr™ Vinter Monkey Grip™ 23-173 Heavy Duty PVC-belagda isolerade handskar
Produktkod. 12640782 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12640782 10 12 par
12650782 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12640782 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 23173100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Texturerad PVC-beläggning skyddar händerna från skavsår och ger vatten-, olja- och fettavvisande egenskaper. Skumisoleringen förblir flexibel och hjälper till att hålla händerna varma i kalla applikationer.
  • Texturerad PVC-vinylbeläggning skyddar händerna från skavsår och ger vatten-, olja- och fettavvisande egenskaper
  • Beläggningen förblir mjuk och flexibel i kalla förhållanden
  • Skumisolering hjälper till att hålla händerna varma
  • Förbättrade greppegenskaper vid hantering av tunga föremål
  • Böjda fingrar och vingtummen ökar användarkomforten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Klippt och sytt
Beläggningsmaterial PVC
Färg Orange
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Hand Specifik
Material Polypropen, PVC
Produkttyp Kraftiga handskar
Storlek 10
EN388 Standard 3241B
För användning med (applikation) Kylförvaring, utrustningsreparation, metalltillverkning och lagerhållning
Handske manschettstil Säkerhet
Greppdesign Texturerat
Liner material Bomull
Foder Fodrad
Serie 23-173