Läs mer
Ansell ActivArmr™ Vinter Monkey Grip™ 23-173 Heavy Duty PVC-belagda isolerade handskar
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Texturerad PVC-vinylbeläggning skyddar händerna från skavsår och ger vatten-, olja- och fettavvisande egenskaper
- Beläggningen förblir mjuk och flexibel i kalla förhållanden
- Skumisolering hjälper till att hålla händerna varma
- Förbättrade greppegenskaper vid hantering av tunga föremål
- Böjda fingrar och vingtummen ökar användarkomforten
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | Orange |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Hand | Specifik |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Kraftiga handskar |
| Storlek | 11 |
| Visa mer |