Läs mer
Ansell Edmont™ ActivArmr™ Workguard™ 43-216 Series Gula Aramid Fiber Heavy Weight Handskar
Produktkod. 12679721 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12679721 10 6 par
1 options
Produktkod. 12679721 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 43216100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1399.10 SEK
    890.81 SEK / 6 par
    Save 508.29 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Kraftig specialhandske som erbjuder höga nivåer av stänkmotstånd mot smälta.
  • Kraftig handske
  • Idealisk för många olika applikationer som kräver termiskt skydd
  • Ger överlägsen hållbarhet och bra skydd mot skärsår, punkteringar och skavsår
  • Certifierad som Kategori III-handske för skydd mot höga temperaturer och klassad med EN 407-prestandanivåerna 413X4X
  • Lämplig för ett stort antal applikationer som kräver värmebeständighet, inklusive svetsning, drift av maskiner och arbete i miljöer med risk för värme eller smältstänk
  • Med mjuk inner jersey palm foder och bomull denim mudd är bekväm att bära
  • Tillverkad av slitstarkt läder, kraftig handske är designad med handflatsförstärkning för ökad nötningsbeständighet
  • Sömmar är gjorda i Kevlar™ Aramidfibrer och är förstärkta med bitar av kohud, denna konstruktion ger överlägset mekaniskt skydd
  • Hållbarhet och mekaniskt skydd
Användningsområden:
  • Svetsning
  • Lastning och lossning med risk för värme eller smältstänk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Manschettmaterial Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Gult
Latexfri Ja
Material Kohudsläder
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 10
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomullströja
Foder Lined
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Värme-, skär-, riv- och nötningsbeständighet
Serie 43-216