Läs mer
Cytiva Aktiverat kalvtymus DNA
Produktkod. 10349874 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10349874 25 enheter Varje
1 options
Produktkod. 10349874 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27457501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högkvalitativt aktiverat kalvtymus DNA
  • Behandlas med DNase I
För framställning av substrat som används vid studiet av DNA-polymeraser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Produkttyp Aktiverat kalvtymus DNA
Källa Viral och eukaryot
Koncentration 25μ g/ml
Kvantitet 25 enheter
För användning med (applikation) Studie av DNA-polymeras