Läs mer
Aktivt kol, granulerat ±3 mm, Chem-Lab
Beskrivning
Aktivt kol, även kallat aktivt kol, är en form av kol som bearbetas för att ha små, lågvolymsporer som ökar ytan som är tillgänglig för adsorption eller kemiska reaktioner. Granulärt aktivt kol (GAC) har en relativt större partikelstorlek (och därmed mindre yttre yta) jämfört med pulveriserat aktivt kol. GAC är lämpligt för adsorption av gaser och ångor eftersom de diffunderar snabbt. Granulerat kol används för vattenrening, deodorisering och separation av komponenter i flödessystemet och används även i snabbblandade bassänger.
- Olösliga ämnen i salpetersyra: <5 %
- Olösliga ämnen i vatten: <2 %
- Tungmetaller som bly (Pb): <0,01 %
- Järn (Fe): <0,6 %
- Zink (Zn): <0,15 %
- Rester efter tändning: <2 % vid 600 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbon |
| Fysisk form | Fast |
| Smältpunkt | 3550 °C |
| Densitet | 1,8 till 2,1 g/cm3 |
| Färg | Svart |
| Kvantitet | 500 g |
| CAS | 7440-44-0 |
| Partikelstorlek | ±3 mm |
| Molekylformel | C |
| Synonym | Activated charcoal |
| Visa mer |