Läs mer
Erlab Aktivt kolfiltrering vid extraktion – Syror och lösningsmedel – Solis 1500
Produktkod. 18895360 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Filtrera
Produktkod. Produkttyp
18895360 Filtrera
1 options
Produktkod. 18895360 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORT000351/BE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22870.00 SEK
    21298.85 SEK / Paket med 1
    Save 1571.15 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Filter till ditt biologiska säkerhetsskåp.
  • Aktivt kol-filtrering vid extraktion för din BSC
  • Typ av kemikalier: Syror och lösningsmedel
  • Kompatibel modell: BSC Solis 1500
Specifikationer
Produkttyp Filtrera