Läs mer
Erlab Activated Carbon Filtration At Extraction - Acids And Solvents - Solis 1800
Produktkod. 18898080
Change view
Produkttyp:
Filter
Produktkod. Produkttyp
18898080 Filter
1 options
Produktkod. 18898080 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORT000352/BE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Filter for your Biological Safety Cabinet.
  • Activated carbon filtration at extraction for your BSC
  • Type of chemicals: Acids and solvents
  • Compatible model: BSC Solis 1800
Specifikationer
Produkttyp Filter