Läs mer
Activated Charcoal, -100 particle size (mesh), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Activated Charcoal |
| Smältpunkt | 3550°C (literature) |
| Färg | Black |
| Densitet | ca. 350 kg/cu.m |
| pH | 6 to 9 |
| Maskstorlek | –100 particle size (mesh) |
| Förpackning | Metal Drum |
| Kvantitet | 5 kg |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 12.01g/mol |
| Visa mer |