Läs mer
Activated Charcoal, DARCO™, 12 to 20mesh, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15672570 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672570 250 g Poly Bottle 250g
15662570 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15672570 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 242241250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
DARCO®, 12-20 mesh, granular
  • DARCO is a registered trademark of Norit Americas, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.011
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn carbon
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated Charcoal
Smältpunkt 3550°C
Färg Black
pH 6 to 9
Maskstorlek 12 to 20mesh
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 250 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 12.01g/mol
Kvalitet DARCO
Fysisk form Granules