Läs mer
aktivt kol, DARCO™ , Honeywell Fluka™
Produktkod. 15612580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15612580 1 kg 1kg
15622580 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15612580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2422761KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
DARCO™ , −100 mesh partikelstorlek, pulver
  • DARCO är ett registrerat varumärke för Norit Amerika, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.011
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn kol
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated Charcoal
Maskstorlek −100mesh particle size
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 12.01g/mol
Kvalitet DARCO