Läs mer
Activated charcoal, iodinated
Produktkod. p-3593362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 10751525
Brand: Thermo Scientific Acros 389472500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filter aid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.011
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn carbon
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated charcoal
Färg Black
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 g
Merck Index 14, 1807
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 12
Procent renhet 5%, exact strength on the certificate of analysis
Fysisk form Thin Rods
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Activated charcoal, iodinated
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.