Läs mer
Activated Charcoal Norit™, CA1, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15667590 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15667590 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15667590 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 978761KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Norit® CA1, from wood, chemically activated, powder
  • Norit is a registered trademark of Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated Charcoal Norit™
Namnnotering Norit CA1
CAS 7440-44-0
Färg Black
pH 6 - 9
Odör Odorless
Molekylformel C
MDL-nummer MFCD00133992
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN1362
Beilstein 4360473
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C]
IUPAC-namn carbon
Molekylvikt (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vikt 12.01g/mol