Läs mer
Activated Charcoal, Norit™, Norit PK 1-3, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15642280 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15642280 250 g Plastic bottle 250g
1 options
Produktkod. 15642280 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 22874250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Norit™ PK 1-3, from peat, steam activated, granular
  • Norit is a registered trademark of Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated Charcoal Norit™
Namnnotering From peat steam activated
CAS 7440-44-0
Färg Black
pH 6 - 9
Odör Odorless
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C
MDL-nummer MFCD00133992
Kvantitet 250 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4360473
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C]
IUPAC-namn carbon
Molekylvikt (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vikt 12.01g/mol
Kvalitet Norit™ PK 1-3
Fysisk form Powder