Beskrivning
- Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Activated Charcoal |
| Smältpunkt | 3550°C |
| Färg | Black |
| pH | 6 to 9 |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 12.01g/mol |
| Kvalitet | Norit™ PK 3-5 |
| Fysisk form | Granules |