Läs mer
Aktivt kol, NORIT™ EN SUPRA
Produktkod. 10419640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10419640 250 g Glasflaska 250g
10289873 1 kg Plast trumma 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10419640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134342500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 SEK
    762.65 SEK / 250g
    Save 127.35 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Aktiverad charcoal,NORIT™ A SUPRA, C, CAS Nummer-7440-44-0, aktikarbon, aktivt kol, anthrasorb, kol-12, karbono, karbosiev, grafen, grafit, mineral, norit, 1 kg, Klarar test, CHEBI:27594, Svart, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15% max., 3652,0 grader. C, 15, 1807 | CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjälpmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn kol
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Aciditet Klarat test
Smältpunkt 3652,0 °C
Färg Svart
Förlust vid torkning 15% max.
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 1807
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i organiska lösningsmedel, lösligt material i hno3: <=3 %, lösligt material i alkohol: <=0,5 %
Formel vikt 12
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.