Läs mer
Aktivt kol, NORIT(R) A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-43758 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 10419640
Brand: Thermo Scientific Acros 134342500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Activated charcoal,NORIT™ A SUPRA, C, CAS Number-7440-44-0, acticarbone, activated charcoal, anthrasorb, carbon-12, carbono, carbosieve, graphene, graphite, mineral, norit, 1kg, Passes Test, CHEBI:27594, Black, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15% max., 3652.0 deg.C, 15, 1807 | CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjälpmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn kol
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Aciditet Passes Test
Smältpunkt 3652.0°C
Färg Svart
Förlust vid torkning 15% max.
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 1807
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formel vikt 12
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.