Läs mer
Activated charcoal, NORIT™ ROW 0.8 SUPRA, pellets, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Activated Charcoal |
| Smältpunkt | 3550°C |
| Färg | Black |
| pH | 6 to 9 |
| Odör | Odourless |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 12.01g/mol |