Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Activated Charcoal |
| Tändningsrester | ≤7.0% |
| Kvantitet | 5 kg |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 12.01g/mol |
| Kvalitet | purum |