Läs mer
aktivt kol, purum, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7071724 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 15650790
Brand: Honeywell-Fluka 05120250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum, pulver
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.011
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn carbon
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated Charcoal
Tändningsrester ≤7.0%
Kvantitet 250 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 12.01g/mol
Kvalitet purum