Läs mer
Aktivt kol, testat enligt Ph.Eur., Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15620790 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15620790 10 kg Plasttrumma 10kg
15630790 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15620790 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 0511710KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
testad enligt Ph. Eur.
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.011
MDL-nummer MFCD00133992
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn kol
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activated Charcoal
Namnnotering Tested According to Ph.Eur.
Smältpunkt 3550°C (literature)
Färg Svart
Densitet ca. 350 kg/cu.m
pH 6 till 9
Förpackning Plasttrumma
Kvantitet 10 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 12.01g/mol