Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Activated charcoal |
| CAS | 7440-44-0 |
| Färg | Black |
| pH | 6-9 |
| Maskstorlek | 20 to 60mesh |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Poly bottle |
| Molekylformel | C |
| MDL-nummer | MFCD00133992 |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Visa mer |