Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Activated charcoal |
| Färg | Black |
| pH | 6 - 9 |
| Maskstorlek | 4 to 8mesh |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 12.01g/mol |
| Fysisk form | Powder |