Läs mer
Aktivatorreagens 0,25 M ETT i acetonitril, BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Produktkod. 16815431
Change view
Aktivatorreagens 0,25 M ETT i acetonitril, 2500 ml
Produktkod.
16815431 Aktivatorreagens 0,25 M ETT i acetonitril, 2500 ml
1 options
Produktkod. 16815431 Leverantör Burdick & Jackson BioSyn Leverantörsnummer BR7212.5L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ reagenslösningsmedel för DNA/RNA-syntes
  • Speciellt bearbetad och renad till exakta specifikationer, säkerställer enastående synteseffektivitet
  • Idealisk för oligonukleotidsyntes oavsett tillämpning
  • Alla lösningsmedel och reagenser filtreras (0,2 mikron för oxidationsreagens och 0,1 mikron för alla andra reagens) för att minimera kontaminering av partiklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Activator reagent
pH 2.6
Smältpunkt −46 °C
CAS 89797-68-2
Färg Färglös
CAS Max % 0.04
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Produktlinje BioSyn
Kokpunkt 82 °C
Visa mer Visa mindre
Kok- och smältpunktstemperaturer baseras på den fysiska huvudkomponenten.