Läs mer
Aktivatorreagens 0,5 M ETT i acetonitril, BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
Beschreibung
- Speciellt bearbetad och renad till exakta specifikationer, säkerställer enastående synteseffektivitet
- Idealisk för oligonukleotidsyntes oavsett tillämpning
- Alla lösningsmedel och reagenser filtreras (0,2 mikron för oxidationsreagens och 0,1 mikron för alla andra reagens) för att minimera kontaminering av partiklar
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Activator reagent |
| pH | 2.5 |
| Smältpunkt | −46 °C |
| CAS | 75-05-8 |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 0.92 |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Förpackning | GL45 glasflaska |
| Fysisk form | Klar vätska |
| Produktlinje | BioSyn |
| Mehr anzeigen |
Kok- och smältpunktstemperaturer baseras på den fysiska huvudkomponenten.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?