Läs mer
Aktivatorreagens, Solstice
Produktkod. 16825431
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
Produktkod. Kvantitet
16825431 4 x 2.5 L
1 options
Produktkod. 16825431 Leverantör Burdick & Jackson BioSyn Leverantörsnummer BR7214X2.5L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
BioSyn™ , lämplig för användning med DNA/RNA-syntesinstrument, 0,25M ETT i acetonitril
Solstice BioSyn™-reagenser och lösningsmedel för DNA-/RNA-syntes
  • BioSyn™-lösningsmedel och -reagenser är särskilt bearbetade och renade enligt strikta specifikationer, vilket säkerställer enastående synteseffektivitet
  • idealiska för oligonukleotidsyntes oavsett tillämpning
  • Alla lösningsmedel och reagenser filtreras (0,2 mikrometer för oxidationsreagenser och 0,1 mikrometer för alla övriga reagenser) för att minimera partikelkontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 89797-68-2, 75-05-8
CAS Max % 4.00%, 96.00%
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt 7 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Aktivatorreagenser
Synonym 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole, 5-(Ethylthio)Tetrazole Solution
Kokpunkt 82 °C. De fysiska uppgifterna är de för huvudkomponenten.