Läs mer
Fisherbrand™ Aktiv låg labbstol
Produktkod. 17726699 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ: Stol
Produktkod.
17726699 Typ: Stol
1 options
Produktkod. 17726699
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomisk och polyvalent labbstol med extra högt ryggstöd med integrerat svankstöd.
  • Hög nivå av sittkomfort
  • Soft Touch PU-skum, tvättbart och extremt motståndskraftigt
  • Sätet ger extra bäckenstöd
  • Mycket hög stabilitet, lång livslängd och säkerhet
  • 10 års garanti
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Specifikationer
Produkttyp Stol
Färg Svart
Justerbar (höjd) 440 till 620 mm
Justerbar Höjdjusterbar med gasfjäder
Certifikat och efterlevnad GS-märke för testad säkerhet enligt DIN 68877
Avsluta PU-skum
För användning med (applikation) För laboratoriearbete vid låga laboratoriebänkar
Rammaterial Aluminium, polerad
Inkluderar Ryggstöd, sits, gasfjäder, gasfjäderskydd, 5-stjärnig fotbotten, hjul
Lyfttyp Gaslyftshöjdjustering
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd Justerbar från 440 till 620 mm
Garanti 10 år
Vikt (engelska) 13 kg
Hjultyp Mjuka hjul för hårda golv
Bredd (metrisk) 640 mm
Med ryggstöd Ja
Med hjul Ja
Med svankstöd Ja
Med Tilt Ja
Typ av sittplatser Skrivbordshöjd
Visa mer Visa mindre
Uppfyller biosäkerhetsnivå S1 och S2, GMP kompatibla