Läs mer
Activin RIIA Antibody (OTI5D1), R&D Systems™
Produktkod. 18100978 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18100978 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18100978 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP246491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6320.66 SEK
    5446.35 SEK / 0.1ml
    Save 874.31 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Activin RIIA Monoclonal specifically detects Activin RIIA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Activin RIIA
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI5D1
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:200 - 500, Immunohistochemistry 1:150
Formulering PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias activin A receptor, type II, activin A receptor, type IIA, Activin receptor type IIA, activin receptor type-2A, ACTRII, ACTRIIA, ACVR2ACTR-IIA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30
Gensymboler ACVR2A
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 214-513 of human ACVR2A(NP_001607) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only