missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Activin RIIB Antibody (bimagrumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30151984 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30151984 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30151984 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP328282CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Human Monoclonal Antibody

Activin RIIB Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Activin RIIB
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona bimagrumab
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias activin A receptor, type IIB, Activin receptor type IIB, activin receptor type-2B, ActR-IIB, ACTRIIB, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, MGC116908
Värd art Human
Immunogen ACVR2B
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Protein Kinase
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.