Läs mer
Novus Biologicals™ Activin RIIB Antibody (bimagrumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
2005.00 SEK - 8730.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Activin RIIB |
|---|---|
| Klona | bimagrumab |
| Användningsområden | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30044433
|
Novus Biologicals™
NBP3-28282-1mg |
1 mg |
8730.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30046022
|
Novus Biologicals™
NBP3-28282-50ug |
50 μg |
2005.00 SEK
50µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30046088
|
Novus Biologicals™
NBP3-28282-100ug |
100 μg |
3305.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Activin RIIB Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifikationer
| Activin RIIB | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Protein Kinase | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| activin A receptor, type IIB, Activin receptor type IIB, activin receptor type-2B, ActR-IIB, ACTRIIB, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, MGC116908 | |
| ACVR2B | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| bimagrumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q13705 | |
| 93 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |