Läs mer
Acumapimod, MedChemExpress
Beskrivning
Acumapimod (BCT197) is an orally active p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of less than 1 μM for p38α.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acumapimod |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 836683-15-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19N5O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BCT197 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (129.73 mM) |
| Visa mer |