Läs mer
Socorex™ Acura™ Electro 926 elektronisk enkanalig mikropipett initialsats
Volym (metrisk):
0,1 till 2,0μ L
2,5 till 50μ L
50 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
- Lättvikt.
- Enkelt, intuitivt, självlärande program.
- Stor display, vändbar höger/vänster läsning.
- Mikroprocessorstyrd motor.
- Snabbt utbytbart, snabbt laddningsbart, uppladdningsbart batteri som fungerar länge.
- Minskad axellängd och konisk ände förbättrar körbarheten och tillgången till mikrorör och mikroplattor.
- Inkluderar pipetteringscykelräknare.
- Valfria volymetriska moduler.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | <±2,5 % till<± 0,9 % |
| Batterityp | 4,8 V NiMH |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro diagnostik), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elsäkerhet), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura |
| Typ | Startpaket, Micro |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 2,0μ L |
| Visa | Höger/vänster LCD |
| Inkluderar | Pipettladdningsställ, snabbladdare med AC adapter och sladd, extra batteripaket, QC-certifikat, Qualitips™ pipettspetsprov och bruksanvisning. |
| Ökar | 0,01μ l |
| Visa mer |