Läs mer
Socorex™ Acura™ Electro 936 Macropipette
Produktkod. p-7114822
Volym (metrisk):
0,25 till 5 ml
0,5 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10050992
Brand: Socorex™ 936.10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ergonomiskt vänlig, den här elektroniska enkanaliga makropipetten levereras med ett QC-certifikat, Qualitips™ pipettspetsprov och bruksanvisning. Socorex™ Acura™ Electro 936 Macropipette laddas snabbt och har lång självständighet.
  • Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
  • Lättvikt.
  • Enkelt, intuitivt, självlärande program.
  • Stor display, vändbar höger/vänster läsning.
  • Mikroprocessorstyrd motor.
  • Snabbt utbytbart, snabbt laddningsbart, uppladdningsbart batteri som fungerar länge.
  • Utbytbart munstycksskyddsfilter.
  • Adaptrar för Pasteurpipett och halmspetsar.
  • Enastående noggrannhet och precision.
Specifikationer
Noggrannhet <±1,0 % -<± 0,5 %
Batterityp 4,8V NiMH
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro diagnostik), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elsäkerhet), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Modell 936
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura
Typ Elektronisk makropipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10 ml
Visa Höger/vänster LCD
Inkluderar QC-certifikat, Qualitips™ pipettspetsprov och bruksanvisning.
Ökar 0.05 mL
Precision <0.5% - <0.15%
Kvantitet 1 vardera
Uppladdningstid <1,5 timmar
Garanti 24 månader